Erdafitinib 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N1-(3,5-dimethoxyphenyl)-N2-isopropyl-N1-(3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-6-yl)ethane-1,2-diamine, JNJ-42756493
474621000
474621000.EA 242 EUR InStock
474621000.
Erdafitinib 98+%
Erdafitinib
Formule: C₂₅H₃₀N₆O₂
MW: 446,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12352005
Numéro CAS: 1346242-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 136°C to 141°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité