Gilteritinib 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Ethyl-3-((3-methoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl)phenyl)amino)-5-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrazine-2-carboxamide, ASP 2215
474651000
474651000.EA 242 EUR InStock
474651000.
Gilteritinib 98%
Gilteritinib
Formule: C₂₉H₄₄N₈O₃
MW: 552,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28144685
Numéro CAS: 1254053-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité