Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PLX-3397 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

474711000
474711000.EA 142 EUR InStock
474711000.
PLX-3397 98%
PLX-3397


Formule: C₂₀H₁₅ClF₃N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28900745
Numéro CAS: 1029044-16-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité