Ponatinib 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
474721000
474721000.EA 267 EUR InStock
474721000.
Ponatinib 98+%
Ponatinib
Formule: C₂₉H₂₇F₃N₆O
MW: 532,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215203
Numéro CAS: 943319-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité