EMD-1214063 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tepotinib, 3-(1-(3-(5-((1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy)pyrimidin-2-yl)benzyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)benzonitrile, 3-[1-[[3-[5-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]pyrimidin-2-yl]phenyl]methyl]-6-oxopyridazin-3-yl]benzonitrile
474741000
474741000.EA 543 EUR InStock
474741000.
EMD-1214063 98%
EMD-1214063
Formule: C₂₉H₂₈N₆O₂
MW: 492,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18452823
Numéro CAS: 1100598-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité