MOPS-Na, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
475899-100
475899-100EA 217 EUR InStock
475899-100
MOPS-Na, Millipore®
MOPS-Na
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité