Colécalciférol
Fournisseur: Merck
Synonyms: Vitamin D3, Colecalciferol
47763
47763.EA 59.8 EUR InStock
47763.
Colécalciférol
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976bbc19d9053110b55cc25575a6ca52edc9e649&vid=976bbc19d9053110b55cc25575a6ca52edc9e649&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité