Vitamine K1 (Phytoménadione)
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
47773
47773.EA 59.8 EUR InStock
47773.
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
MW: 450.6958 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc49b156cbca600613b707b5fee49c418f76c3e0&vid=dc49b156cbca600613b707b5fee49c418f76c3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 100 mg 47773.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité