Organic reference standards, Menaquinone (Vitamin K2), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
47774
47774.EA 77.5 EUR InStock
47774.
Organic reference standards, Menaquinone (Vitamin K2), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Menaquinone (K2), a vitamin K2 homologue with four isoprene units. It has been reported to enhance bone formation and plays a vital role in the production of blood coagulation factors.
Menaquinone may be used as a reference standard for the determination of menaquinone in human plasma using liquid chromatography with tandem mass spectrometry.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1457a92e9a289502c6373ff9bb77ca13a0bec94a&vid=1457a92e9a289502c6373ff9bb77ca13a0bec94a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité