Menadione
Fournisseur: Merck
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
47775
47775.EA 32.7 EUR InStock
47775.
Menadione
Menadione
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4abf21c8c7b87ecc5d76f06c49fe58f257df124&vid=0cc46e2c7abff807e6e91dbb65784b9b0dce6ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité