DL-α-Tocophérol
Fournisseur: Merck
47783
47783.EA 59.8 EUR InStock
47783.
DL-α-Tocophérol
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da15a597e3aa562597de5daeca96176dcd44e2a1&vid=da15a597e3aa562597de5daeca96176dcd44e2a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité