DL-α-Tocophérol acétate
Fournisseur: Merck
47786
47786.EA 58.6 EUR InStock
47786.
DL-α-Tocophérol acétate
DL-α-Tocophérol acétate
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9c92686d4071b9b984c6d75ad0fc374e33b5b67&vid=b9c92686d4071b9b984c6d75ad0fc374e33b5b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité