Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3-Trichloropropane

Fournisseur: Merck
Danger

47794
47794.EA 30.8 EUR InStock
47794.
1,2,3-Trichloropropane
1,2,3-Trichloropropane


Formule: ClH₂CCHClCH₂Cl
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14.7 °C
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000946
Numéro CAS: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f74f2fe9d800d470faf296e629499c65fd3d966&vid=6f74f2fe9d800d470faf296e629499c65fd3d966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité