Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibromométhane

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methylenbromide

47799
47799.EA 30.8 EUR InStock
47799.
Dibromométhane
Dibromométhane


Formule: Br₂CH₂
MW: 173,83 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 2.497 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000168
Numéro CAS: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
ONU: 2664
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89ccef800b1fbe210dc099fc80178a59c5d8bbb0&vid=89ccef800b1fbe210dc099fc80178a59c5d8bbb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité