VWR®, Cryoboîtes
Fournisseur: VWR Collection
478-0241EA 3 EUR InStock
478-0241
VWR®, Cryoboîtes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Polycarbonate
  • Peuvent être utilisés entre -190 °C et +121 °C
Les boîtes pour congélateurs VWR® peuvent être utilisées avec la plupart des portoirs pour congélateurs verticaux et coffres du fabricant pour un usage général et avec des congélateurs mécaniques très basse température.
Dividers, cardboard
Collapse All
Compartiments Hauteur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
4×4 - mm 1 478-0241 Unavailable
unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité