Cyclamate de sodium
Fournisseur: Merck
Attention
47827
47827.EA 40.4 EUR InStock
47827.
Cyclamate de sodium
Cyclamate de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₃S
Point de fusion: 265 °C
Numéro MDL: MFCD00003827
Numéro CAS: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Merck Index: 12,02770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a672afdfa325c0d8ccf6d85ea0b523dffbee51d8&vid=a672afdfa325c0d8ccf6d85ea0b523dffbee51d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité