Saccharine sodique hydraté
Fournisseur: Merck
47839
47839.EA 28 EUR InStock
47839.
Saccharine sodique hydraté
Saccharine sodique hydraté
Formule: C₇H₅NNaO₃S·H₂O
MW: 205,17 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149605
Numéro CAS: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0ee6a8fb200fe46f483bfb2765a9c9d2db20cb9&vid=a0ee6a8fb200fe46f483bfb2765a9c9d2db20cb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité