Potassium sorbate
Fournisseur: Merck
Attention
47848
47848.EA 43.1 EUR InStock
47848.
Potassium sorbate
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Point de fusion: 270 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7292647bdb3104c546aa3e08786597fa6f908d15&vid=7292647bdb3104c546aa3e08786597fa6f908d15&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité