Pyridoxine chlorhydrate
Fournisseur: Merck
Synonyms: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
47862
47862.EA 42.8 EUR InStock
47862.
Pyridoxine chlorhydrate
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205.64 g/mol
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=804baf242a846828039e8d36eb3055ad88698d28&vid=804baf242a846828039e8d36eb3055ad88698d28&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité