Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Fournisseur: Merck
47869
47869.EA 53.8 EUR InStock
47869.
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355.38 g/mol
Point de fusion: 320
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78d2c09d5cca0f19fff2fb63ddf68d8ad9fc1c0e&vid=78d2c09d5cca0f19fff2fb63ddf68d8ad9fc1c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité