Boîtes de stockage, Biobox 100
Fournisseur: PAKGEN LTD.
PG-BBW-100
479-0022EA 7.1 EUR InStock
479-0022
Boîtes de stockage, Biobox 100
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En carton avec revêtement blanc.
  • Résistent à l'eau
  • Les boîtes sont livrées avec couvercle et insert
Conçues pour usage en congélateur à des température de −80 à −20 °C.
Les boîtes sont livrées avec couvercle et insert
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité