L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Cryoboîtes
Fournisseur: VWR Collection
479-0472EA 70.5 EUR InStock
479-0472
VWR®, Cryoboîtes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Fabriquées en polycarbonate très solide.
  • Zone d'écriture comportant des carrés numérotés pour identifier aisément l'échantillon
  • Empilables
  • Flacons visibles facilement, grâce à un couvercle transparent
  • Marquage du couvercle et du socle, pour être sûr de ne pas fermer le couvercle dans la mauvaise position
  • Trous de drainage sous le socle
  • Zone d'écriture pour identifier le socle et/ou le couvercle
  • Identification numérique de chaque flacon
  • Grilles d’aération réduisant la condensation à un minimum
Le couvercle transparent permet à l'utilisateur de voirMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité