VWR®, Cryoboîtes
Fournisseur: VWR Collection
479-0472EA 68.7 EUR InStock
479-0472
VWR®, Cryoboîtes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Fabriquées en polycarbonate très solide.
  • Zone d'écriture comportant des carrés numérotés pour identifier aisément l'échantillon
  • Empilables
  • Flacons visibles facilement, grâce à un couvercle transparent
  • Marquage du couvercle et du socle, pour être sûr de ne pas fermer le couvercle dans la mauvaise position
  • Trous de drainage sous le socle
  • Zone d'écriture pour identifier le socle et/ou le couvercle
  • Identification numérique de chaque flacon
  • Grilles d’aération réduisant la condensation à un minimum
Le couvercle transparent permet à l'utilisateur de voir le contenu de la boîte; avec les marquages sur le socle, impossible de ne pas le fermer dans la bonne position. Il est possible d'écrire au marqueur sur les zones carrées imprimées (numérotés de 1 à 25, 1 à 42, 1 à 81 ou 1 à 100), ce qui facilite le contrôle des stocks. Utilisation à des températures allant de –196 à +121 °C.
Un système unique de codage par couleur, grâce à des grilles de couleur entre le socle et le couvercle sur les boîtes à 25, 42 et 81 compartiments. Celles destinées à accueillir 100 tubes sont dotées d’un socle coloré au lieu d’une grille.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité