VWR® Boîte de congélation pour cryoconservation à 1 °C
Fournisseur: VWR Collection
479-0640EA 97.1 EUR InStock
479-0640
VWR® Boîte de congélation pour cryoconservation à 1 °C
Boîtes Boîtes de congélation
En PC. Couvercle et portoir pour cryotubes en PE-HD. Insert en mousse.
  • Insert rigide flottant qui empêche la contamination des cryotubes
  • Adapté à un usage répété; les instructions figurent étape par étape sur l'étiquette
  • Jusqu'à 18 cryotubes: 1; 1,2; 1,5 et 2 ml
Ce dispositif non mécanique utilise de l'alcool isopropylique et un congélateur à régulation mécanique pour une vitesse de refroidissement de –1 °C par minute. Il est idéal pour la cryoconservation et la récupération des cellules viables.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité