Portoirs pour congélateurs coffres, Comfort
Fournisseur: Tenak
Comfort
479-1704EA 157 EUR InStock
479-1704 479-1703 479-1706 479-1705 479-1708 479-1707 479-1709 479-0861 479-0785 479-0862 479-0786 479-0863 479-1711 479-0864 479-1710 479-0787 479-0788 479-0865 479-0789 479-1712 479-1685 479-0793 479-0794 479-1684 479-1687 479-0795 479-0796 479-1686 479-0797 479-1689 479-0798 479-1688 479-0799 479-1681 479-1680 479-0790 479-1683 479-0791 479-1682 479-0792 479-0834 479-0835 479-0836 479-0837 479-0838 479-0839 479-1696 479-1695 479-1698 479-1697 479-1378 479-0840 479-1699 479-1690 479-1692 479-1691 479-1694 479-1693 479-1700 479-1702 479-1701 479-1184 479-1183 479-1186 479-1185
Portoirs pour congélateurs coffres, Comfort
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
En acier inoxydable.
  • Ils peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Ils sont adaptés à toutes les cryoboîtes standard
  • Les portoirs sont équipés de serrures à ressort montées sur chaque étagère afin de sécuriser les cryoboîtes
  • Ils sont compatibles avec les cryoboîtes en carton, en polypropylène et en polycarbonate
Les portoirs constituent un système de stockage économique pour les congélateurs coffres.
Demi-portoirs pour boîtes de 50 mm de haut. Vous pouvez utiliser les portoirs avec des boîtes d'un encombrement max. de 83×83 mm, généralement avec des cryoboîtes de 5×5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité