VWR®, Boîtes cryogéniques, PP, avec croisillons
Fournisseur: VWR Collection
479-1349EA 81.8 EUR InStock
479-1349
VWR®, Boîtes cryogéniques, PP, avec croisillons
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En polypropylène PP gaufré.
  • Réduit de façon significative le risque de moisissure
  • Croisllons livrés avec les boîtes
  • Stockage à des températures atteignant -80 °C
  • Utilisables en congélateur à commande mécanique ou vaisseau, à des températures atteignant 196 ºC (en phase vapeur uniquement)
Cette boîte cryogénique facile à assembler est conditionnée à plat, de taille compacte.
Le polypropylène gaufré n'étant pas sujet à la moisissure, la durée de vie est plus longue que celle des boîtes en carton.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité