Bote 10 x 10, bleu, 140 x 153 x 53 mm, compartiments de 12,5 x 12,5 mm, en polypropylne, autoclavable 121c et congelable -90 c 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLW
Bote 10 x 10, bleu, 140 x 153 x 53 mm, compartiments de 12,5 x 12,5 mm, en polypropylne, autoclavable 121c et congelable -90 c 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Boîte 10 x 10, bleu, 140 x 153 x 53 mm, compartiments de 12,5 x 12,5 mm, en polypropylène, autoclavable à 121°c et congelable à -90° c 1 * 1 Pce 479-1524 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou