Cryogenic vial grippers, Corning®
Fournisseur: Corning
432136
479-1846EA 54.12 EUR InStock
479-1846
Cryogenic vial grippers, Corning®
Pinces
These cryogenic vial grippers feature a unique design to grasp internal or external-thread cryogenic vials.
They enable to easily sort or move vials while maintaining sterility and protecting fingers from frozen vials, dry ice and liquid nitrogen.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité