VWR®, Cryoboîtes pour congélateurs à ultra-basse température
Fournisseur: VWR Collection
479-2214EA 11.6 EUR InStock
479-2214
VWR®, Cryoboîtes pour congélateurs à ultra-basse température
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryoboîtes, en panneau de fibres, robustes, hydrofuges, avec couvercles pour le stockage des échantillons.
Pour une utilisation dans des congélateurs à ultra-basse température.
Informations de commande: Séparateurs de boîtes disponibles séparément sur demande.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité