Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Portoir pour cryotubes, Nalgene®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5030-0510
479-3229EA 58.1 EUR InStock
479-3229
Portoir pour cryotubes, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour cryotubes
En PC, autoclavable.

  • Pour 5×10 cryotubes de Ø ext. 13,5 mm

Pour 5×10 cryotubes de Ø ext. 13,5 mm

l×p×h: 197×102×28 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité