Refroidisseur Quick Chill™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS5114-0012
479-5160EA 298 EUR InStock
479-5160
Refroidisseur Quick Chill™, Nalgene®
Boîtes Boîtes de congélation
PC, solution isolante non-toxique.
  • Pas de contact direct entre les tubes et la solution isolante pour que les étiquettes et les graduations ne s'effacent pas
  • Empilable et pieds en caoutchouc antidérapant
Pour un refroidissement rapide des échantillons biologiques. Peut être utilisé de façon répétitive pendant près de 45 minutes. Il peut refroidir jusqu'à 2 ml de solution à base d'alcool à –20 °C en moins de 3 minutes ou jusqu'à 2 ml de solution à base d'eau à 0 °C en moins de 4 minutes.
Pour 12 (3×4) microtubes de 1,5 ou 0,5 ml.
l×p×h : 151×108×125 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité