Zinc sulfate concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4800.EA 0 EUR InStock
4800.
Zinc sulfate concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Zinc sulfate
Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité