L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Steam sterilisation indicator labels, Comply™ (SteriGage™)
Fournisseur: 3M MEDICAL
M1243A
481-0842EA 899 EUR InStock
481-0842
Steam sterilisation indicator labels, Comply™ (SteriGage™)
Indicateurs de stérilisation
Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all 118 to 138 °C (245 to 280 °F) steam sterilisation cycles.
  • Ink migration allows for easy to read 'accept' or 'reject' results
  • 3M™ Comply™ SteriGage™ Steam Chemical Integrators 1243A, 1243B for pack control monitoring of all 118-138 °C (245-280 °F) steam sterilisation cycles
  • The integrator is designed to correlate with the performance of a BI at 3 time/temperature relationships*
  • Five year shelf life
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité