Chemical indicator strip, Comply™
Fournisseur: 3M MEDICAL
M1250
481-0844EA 111 EUR InStock
481-0844
Chemical indicator strip, Comply™
Indicateurs de stérilisation
This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
  • Strip is perforated so it can be used at full or half length depending on pack size
  • For use as an internal pack monitor
  • Can be used in all 250 to 273 °F steam sterilization cycles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité