Petits autoclaves de strilisation de table, srie TKL, x h chambre: 220x140 mm, Type: TKL-MCS-53, Pression max.: 3 bar, Volume ut ile: 5 l 1 * 1 Pce
Fournisseur: SANOCLAV, WOLF
Petits autoclaves de strilisation de table, srie TKL, x h chambre: 220x140 mm, Type: TKL-MCS-53, Pression max.: 3 bar, Volume ut ile: 5 l 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Petits autoclaves de stérilisation de table, série TKL, Ø x h chambre: 220x140 mm, Type: TKL-MCS-53, Pression max.: 3 bar, Volume ut ile: 5 l 1 * 1 Pce 481-4540 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou