NAD+ lithium salt ≥90% (par pureté enzymatique), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
481915-1
481915-1EA 187 EUR InStock
481915-1
NAD+ lithium salt ≥90% (par pureté enzymatique), Calbiochem®
NAD+ lithium salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations.
Formule: C₂₁H₂₆N₇O₁₄P₂Li
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 64417-72-7
Merck Index: 14,06344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (by Enzymatic Assay) ≥90%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité