Acide nicotinique (Niacine), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
481918-100
481918-100EA 69.9 EUR InStock
481918-100
Acide nicotinique (Niacine), Millipore®
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142 °C
Densité: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité