Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0% (par iodométrie), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
4824-20EA 0 EUR InStock
4824-20
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0% (par iodométrie), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (CuCl₂·2H₂O) (by iodometry) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.015 %
Solubility Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %
ACS - Nickel (Ni) ≤0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité