Anti-Nitric Oxide Synthase (1131-1144), Inducible Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
482728-100
482728-100EA 934 EUR InStock
482728-100
Anti-Nitric Oxide Synthase (1131-1144), Inducible Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nitric Oxide Synthase (1131-1144), Inducible
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité