Omegawax® column test mix, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
48476
48476.EA 89.6 EUR InStock
48476.
Omegawax® column test mix, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Omegawax® column test mix has been used as an standard in studying the effect of supplementation with procyanidins obtained from Vitis vinifera seeds on certain selected markers of oxidative stress, via the analysis of fatty acid composition of phospholipids of red blood cell membrane using gas chromatography method of analysis (GC).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité