ASTM® D5307 crude oil internal standard, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
48479
48479.EA 95.6 EUR InStock
48479.
ASTM® D5307 crude oil internal standard, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Analytes:
Heptadecane 25% (w/w); hexadecane 25% (w/w); pentadecane 25% (w/w); tetradecane 25% (w/w)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité