Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de vinyle

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetic acid vinyl ester

48486
48486.EA 112 EUR InStock
48486.
Acétate de vinyle
Acétate de vinyle


Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 72.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.932 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008713
Numéro CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
ONU: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da3d24dc9a327ce9aafd1635b33d999592bb4bad&vid=da3d24dc9a327ce9aafd1635b33d999592bb4bad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité