Benzo[b]fluoranthène
Fournisseur: Merck
48490
48490.EA 136 EUR InStock
48490.
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[b]fluoranthène
Formule: C₂₀H₁₂
Numéro MDL: MFCD00010582
Numéro CAS: 205-99-2
EINECS: 205-911-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f5bb55e77c62af099b68470c190955881c92e2c&vid=cb452750aaa124dfce506ee8090c79f55de4c4c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité