Benzo[ghi]perylène
Fournisseur: Merck
Attention
48491
48491.EA 89.8 EUR InStock
48491.
Benzo[ghi]perylène
Benzo[ghi]perylène
Formule: C₂₂H₁₂
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 278…280 °C
Numéro MDL: MFCD00004135
Numéro CAS: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a40fa5ebc929be8377e4d92cee26fda47bb692f6&vid=a40fa5ebc929be8377e4d92cee26fda47bb692f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité