(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (1a,2a,3a,4b,5a,6b)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, δ-HCH
48495
48495.EA 90 EUR InStock
48495.
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
δ-BHC
Formule: C₆H₆Cl₆
MW: 290,83 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 319-86-8
EINECS: 206-272-9
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91144e85e81babe12bba34260bae5737e25324ed&vid=91144e85e81babe12bba34260bae5737e25324ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité