Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indéno[1,2,3-cd]pyrène

Fournisseur: Merck
Attention

48499
48499.EA 178 EUR InStock
48499.
Indéno[1,2,3-cd]pyrène
Indéno[1,2,3-cd]pyrène


Formule: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Point d'ébullition: 536 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…164 °C
Numéro CAS: 193-39-5
EINECS: 205-893-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=946501b2e86b872bd373da715d5ef1a2a1ec6559&vid=946501b2e86b872bd373da715d5ef1a2a1ec6559&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité