4-Chloro-m-crésol
Fournisseur: Merck
Danger
48519
48519.EA 56.8 EUR InStock
48519.
4-Chloro-m-crésol
4-Chloro-m-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002323
Numéro CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d60dcc5ec03395657920342ffb0db322a08f27&vid=9983fb72f06aa26651fb5bc56693aff9c7584eeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité