Fluoranthène
Fournisseur: Merck
Attention
48535
48535.EA 52.2 EUR InStock
48535.
Fluoranthène
Fluoranthène
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001184
Numéro CAS: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7c2fbbecd7f20b36235685c724b6cc6d350dcb5&vid=a7c2fbbecd7f20b36235685c724b6cc6d350dcb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité