Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorofluorométhane

Fournisseur: Merck

48541
48541.EA 123 EUR InStock
48541.
Trichlorofluorométhane
Trichlorofluorométhane


Formule: CCl₃F
MW: 137,37 g/mol
Point d'ébullition: 23.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111.1 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 75-69-4
EINECS: 200-892-3
Merck Index: 12,09770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3386622a470e16ad24adbca368b26c344a1b4e44&vid=3386622a470e16ad24adbca368b26c344a1b4e44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité