Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acénaphtylène

Fournisseur: Merck
Attention

48566
48566.EA 80.1 EUR InStock
48566.
Acénaphtylène
Acenaphthylene


Formule: C₁₂H₈
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 0,8988 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003806
Numéro CAS: 208-96-8
EINECS: 205-917-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3b6c153addce499cc168b869e59e3d98dbd42a7&vid=e3b6c153addce499cc168b869e59e3d98dbd42a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité