J.T.Baker® DILUT-IT™, Solutions tampons, concentrées
Fournisseur: Avantor
4795.EA 36.63 EUR InStock
4795. 4796. 4850. 4851. 4853. 4854. 4857.
J.T.Baker® DILUT-IT™, Solutions tampons, concentrées
Tampons Tampons pH
Concentré volumétrique, pour dilution à 500 ml.
  • Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité